Documenti fondamentali
743569
Sigma-Aldrich
Bis[(10,11-η)-5-[(11bS)-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl- κP4]-5H-dibenz[b,f]azepine]rhodium(I) tetrafluoroborate salt
97%
Sinonimo/i:
Bis[(10,11-η)-(S)-N-[(3,5-dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl-κP4)]-dibenzo[b,f]azepine]rhodium(I) tetrafluoroborate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C68H44BF4N2O4P2Rh
Numero CAS:
Peso molecolare:
1204.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97% (elemental analysis)
97%
Composizione
carbon content, 68.42-70.16%
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Rh+].F[B-](F)(F)F.O1P(Oc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45)N6c7ccccc7C=Cc8ccccc68.O9P(Oc%10ccc%11ccccc%11c%10-c%12c9ccc%13ccccc%12%13)N%14c%15ccccc%15C=Cc%16ccccc%14%16
InChI
1S/2C34H22NO2P.BF4.Rh/c2*1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35;2-1(3,4)5;/h2*1-22H;;/q;;-1;+1
RFMQVNMFBNKHLB-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Risultati analitici
contains ~10% ether and 5% THF
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)