Key Documents
743259
Sigma-Aldrich
1,3-Bis[(1S)-2,2-dimethyl-1-(1-naphthyl)propyl]imidazolinium iodide
≥96% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H39IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
590.58
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Impurezze
≤1.0% water
Stringa SMILE
[I-].CC(C)(C)[C@H](N1CC[N+](=C1)[C@@H](c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C)c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C33H39N2.HI/c1-32(2,3)30(28-19-11-15-24-13-7-9-17-26(24)28)34-21-22-35(23-34)31(33(4,5)6)29-20-12-16-25-14-8-10-18-27(25)29;/h7-20,23,30-31H,21-22H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t30-,31+;
FBAXFNUYKXNWGQ-USHPRDJASA-M
Applicazioni
Carbene ligand precursor
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Fused indolines by palladium-catalyzed asymmetric C-C coupling involving an unactivated methylene group.
Masafumi Nakanishi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(32), 7438-7441 (2011-07-05)
Nakanishi, M.; et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50, 9775-9775 (2011)