Documenti fondamentali
742961
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl bromide
≥90% (GC)
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, p-(Bromomethyl)anisole, p-Methoxybenzyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH2BrC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
≥90% (GC)
contiene
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.573
n20/D 1.5780 (lit.)
P. ebollizione
91 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
1.432 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Asymmetric total syntheses of (R)-(-)-argentilactone and (S)-5-hexadecanolide.
Sabitha, G., et al.
Synthesis, 17, 2879-2884 (2006)
Kelvine Chignen Possi et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(22), 9263-9274 (2017-10-14)
Azapeptide analogues of growth hormone releasing peptide-6 (GHRP-6) exhibit promising affinity, selectivity, and modulator activity on the cluster of differentiation 36 receptor (CD36). For example, [A