Documenti fondamentali
741574
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-13C6-urea
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
1,3-Diisopropyl-13C6-urea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6CH16N2O
Peso molecolare:
150.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])NC(=O)N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
BGRWYRAHAFMIBJ-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
  • Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)