Documenti
740772
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethylthio)aniline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6F3NS
Peso molecolare:
193.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
30-34 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccccc1SC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
HIPLFBJHUALLRK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90.55 °C