Documenti fondamentali
739138
Sigma-Aldrich
3-(2-Iodophenyl)propionic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Iodobenzenepropanoic acid, 3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Scegli un formato
1 G
31,85 €
31,85 €
Prezzo di listino45,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
31,85 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,85 €
Prezzo di listino45,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
87-92 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
iodo
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
POJTZKMVSQVKNR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)