Documenti fondamentali
738824
Sigma-Aldrich
Adipoyl-L-carnitine-(methyl -13C, d3) hydrochloride
98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC12H20D3NO6 HCl
Peso molecolare:
329.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16;/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18);1H/t10-;/m1./s1/i1+1D3;
PADCLTMMXAFSNV-ZUUSVVFBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)