Documenti fondamentali
738697
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-{[(methoxycarbonyl)amino]sulfonyl}piperidinium inner salt
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
95-100 °C
Stringa SMILE
COC(=O)[N-]S(=O)(=O)[N+]1(C)CCCCC1
InChI
1S/C8H16N2O4S/c1-10(6-4-3-5-7-10)15(12,13)9-8(11)14-2/h3-7H2,1-2H3
HUICDFPDKLNWBA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)