Documenti fondamentali
738247
Sigma-Aldrich
3,4-Bis(hydroxymethyl)furan
98%
Sinonimo/i:
Furan-3,4-dimethanol
Scegli un formato
1 G
64,80 €
5 G
160,00 €
64,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
64,80 €
5 G
160,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
64,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Densità
1.248 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1cocc1CO
InChI
1S/C6H8O3/c7-1-5-3-9-4-6(5)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
RNKXUVJWMOMTHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3