Documenti fondamentali
738220
Sigma-Aldrich
1,6,7,8-Tetrahydrocyclopenta[g]indole
97%
Sinonimo/i:
7,8-Dihydro-6H-cyclopenta[g]indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
80-85 °C
Stringa SMILE
C1Cc2ccc3cc[nH]c3c2C1
InChI
1S/C11H11N/c1-2-8-4-5-9-6-7-12-11(9)10(8)3-1/h4-7,12H,1-3H2
OGAMTYAYYRHIKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)