Documenti fondamentali
737402
Sigma-Aldrich
Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
96%
Sinonimo/i:
4-Azepanone hydrochloride, 4-Oxohomopiperidine hydrochloride, Hexahydro-4H-azepin-4-one hydrochloride
Scegli un formato
1 G
30,73 €
30,73 €
Prezzo di listino43,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
30,73 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
30,73 €
Prezzo di listino43,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
176-181 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
Cl.O=C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H11NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
WFTRLIZPJMFJER-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)