Documenti fondamentali
737216
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClF2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.481
Densità
1.305 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(F)(F)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)5-2-3-11-6(8)4-5/h2-4H,1H3
HHXIIZVLQSEEAR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)