Documenti
736759
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462
Densità
0.992 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NCC1CCOC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-4,6H2
CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58.9 °C