Documenti fondamentali
736643
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(di-tert-butylphosphino)methyl]pyridine silver(I) tetrafluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H43AgBF4NP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
590.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: silver
reagent type: catalyst
Punto di fusione
272-277 °C
Stringa SMILE
[Ag+].F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2.Ag.BF4/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12;;2-1(3,4)5/h13-15H,16-17H2,1-12H3;;/q;+1;-1
MHUQMBQVIZYFEM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)