Documenti fondamentali
735965
Sigma-Aldrich
Lauric acid-11,11,12,12,12-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Dodecanoic acid-11,11,12,12,12-d5
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2(CH2)9COOH
Peso molecolare:
205.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2
POULHZVOKOAJMA-ZBJDZAJPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)