735949
Gadolinium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gadolinium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
beads
Dimensione particelle
−10 mesh
Stringa SMILE
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)