Documenti fondamentali
735876
Sigma-Aldrich
1-(2-aminoethyl)-3-pyrrolidinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.502
Densità
1.066 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-2-4-8-3-1-6(9)5-8/h6,9H,1-5,7H2
ZNLCTCNYKCENHP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)