Documenti fondamentali
456802
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
4-(Methylsulfanyl)benzeneboronic acid, 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
Scegli un formato
5 G
46,62 €
46,62 €
Prezzo di listino66,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
46,62 €
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.02
Beilstein:
3247219
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
46,62 €
Prezzo di listino66,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impurezze
<15% anhydride
Punto di fusione
210-214 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross coupling reactions with 2-aryl-1-bromo-1-nitroethenes or alkynyl bromides
  • Addition reactions with naphthyridine N-oxides
  • Oxyarylation of Heck reaction intermediates for synthesis of THF derivatives
  • Sulfoxidation reactions
  • Copper-catalyzed halogenation
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)