Documenti fondamentali
735612
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
102-107 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1CCNC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-2-5-4(3)7/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)
FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)