Documenti fondamentali
734721
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
2-Iodoisonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
225-230 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccnc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)