Documenti fondamentali
733695
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-2-hydroxy-4-methyl-5-pentyl methacrylate
>97%
Sinonimo/i:
5,5,5-Trifluoro-4-hydroxy-2-methyl-4-(trifluoromethyl)pentyl methacrylate, HFA monomer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14F6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>97%
Stato
liquid
Densità
1.302 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(COC(=O)C(C)=C)CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6O3/c1-6(2)8(18)20-5-7(3)4-9(19,10(12,13)14)11(15,16)17/h7,19H,1,4-5H2,2-3H3
WNAVFWSIXYHORQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)