Documenti fondamentali
733652
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol di-p-toluenesulfonate
>97%
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, HEG ditosylate, Hexaethylene glycol ditosylate
Scegli un formato
1 G
40,00 €
40,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
40,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H38O11S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
590.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
40,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
>97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521
Densità
1.227 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C26H38O11S2/c1-23-3-7-25(8-4-23)38(27,28)36-21-19-34-17-15-32-13-11-31-12-14-33-16-18-35-20-22-37-39(29,30)26-9-5-24(2)6-10-26/h3-10H,11-22H2,1-2H3
ZIZXHPCBPDNLDD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2