Documenti
733601
Sigma-Aldrich
6-Aminopyridine-3-thioamide
95%
Sinonimo/i:
2-Aminopyridyl-5-thioamide, 6-Aminothionicotinamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
177-182 °C
Stringa SMILE
NC(=S)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3S/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
LCKBJNNMWMUYAB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3