Key Documents
732281
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-chloropyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
111-116 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cncnc1Cl
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H,6H2
LHGMCUVJFRBVBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)