Documenti fondamentali
731889
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
153-158 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C(O)=O)n(Cc2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-7-11(12(15)16)14(13-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16)
JJADNHRPPVETTB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)