Documenti fondamentali
731773
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H11Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
160-164 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc2n(-c3ccccc3)c4ccc(Br)cc4c2c1
InChI
1S/C18H11Br2N/c19-12-6-8-17-15(10-12)16-11-13(20)7-9-18(16)21(17)14-4-2-1-3-5-14/h1-11H
JBWRZTKHMKVFMQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rajendra Kumar Konidena et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(2), 313-321 (2018-12-14)
In this study, two new dibenzofuran derivatives featuring one or two cyanocarbazole units, 6-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)-9-phenyl-9H-carbazole-3-carbonitrile (mBFCzCN) and 6,6'-(dibenzo[b,d]furan-4,6-diyl)bis(9-phenyl-9H-carbazole-3-carbonitrile) (dBFCzCN), were developed as host materials for phosphorescent organic light emitting diodes (PhOLEDs). A new molecular design connecting the cyanocarbazole to the dibenzofuran
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.