Documenti fondamentali
731366
Sigma-Aldrich
Diethylphosphine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Densità
0.782 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCPCC
InChI
1S/C4H11P/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
VZZJVOCVAZHETD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Amanda Preske et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(5), 681-686 (2015-12-15)
The most common method of synthesizing colloidal quantum dots (QDs) relies on an increasing particle size through increasing reaction time. We demonstrate a synthesis where the QD size is programmable through the use of a secondary phosphine sulfide precursor. The