Documenti fondamentali
731358
Sigma-Aldrich
8-Bromo-3-methoxyisoquinoline
≥90%
Scegli un formato
1 G
62,50 €
62,50 €
Prezzo di listino125,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
62,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,50 €
Prezzo di listino125,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90%
Stato
solid
Punto di fusione
61-67 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1cc2cccc(Br)c2cn1
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-7-3-2-4-9(11)8(7)6-12-10/h2-6H,1H3
PKOWJHRDTZPIHB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)