Documenti fondamentali
731315
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-3-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-3-cyanothiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
58-62 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Brc1cscc1C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-3-8-2-4(5)1-7/h2-3H
RTOSSMAWCKNWFX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)