Documenti
731056
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-bromo-4-chloropyrazolo[3,4-d]pyrimidine
95%
Sinonimo/i:
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrClN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
267-273 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc(Cl)c2c(Br)n[nH]c2n1
InChI
1S/C5H3BrClN5/c6-2-1-3(7)9-5(8)10-4(1)12-11-2/h(H3,8,9,10,11,12)
QOWUSMIVHAPTKO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3