729698
(S)-(+)-Pantolactone
97%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (S)-(+)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (S)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, L-Pantolactone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]22/D +50.0°, c = 0.5 in H2O
P. eboll.
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
89-93 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)COC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3