Documenti fondamentali
727407
Sigma-Aldrich
HDMC
≥95%
Sinonimo/i:
6-HDMCB, N-[(5-Chloro-3-oxido-1H-benzotriazol-1-yl)-4-morpholinylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17ClF6N5O2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.72
Beilstein:
11222273
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C\[N+](C)=C(\N1CCOCC1)n2n[n+]([O-])c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C13H17ClN5O2.F6P/c1-16(2)13(17-5-7-21-8-6-17)18-11-4-3-10(14)9-12(11)19(20)15-18;1-7(2,3,4,5)6/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3;/q+1;-1
MGRTWUAUKJMOER-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)