Documenti fondamentali
726559
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
About This Item
Formula condensata:
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Beilstein:
4652328
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
P. ebollizione
103 °C
Punto di fusione
-4 °C
Densità
0.743 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)