Documenti fondamentali
725811
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate
≥95.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7BrF2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.01
Beilstein:
5328796
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0%
Stato
liquid
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(F)(F)CBr
InChI
1S/C5H7BrF2O2/c1-2-10-4(9)5(7,8)3-6/h2-3H2,1H3
PLIFTLNQZPFIPS-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)