Documenti fondamentali
725323
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
84-89 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1ncc2c(cccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C14H19BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-6-8-12-10(11)9-16-17(12)5/h6-9H,1-5H3
OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)