Documenti fondamentali
724734
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
199-206 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
RVCTZJVBWNFYRU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)