Documenti fondamentali
723584
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
1-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H23BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
40-44 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(c2)C3CCCC3
InChI
1S/C14H23BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-9-16-17(10-11)12-7-5-6-8-12/h9-10,12H,5-8H2,1-4H3
OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)