Documenti fondamentali
723509
Sigma-Aldrich
Cesium dodecafluoro-closo-dodecaborate
97%
Sinonimo/i:
Cesium dodecafluorododecaborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B12Cs2F12
Peso molecolare:
623.52
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>600 °C (dec.)
Stringa SMILE
[Cs+].[Cs+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2Cs/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
VORBFFRCZXMLGL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)