723053
6-Methoxy-2-pyridinylboronic acid MIDA ester
Sinonimo/i:
2-(6-Methoxy-2-pyridin-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Punto di fusione
240-246 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cccc(n1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-10(15)18-12(19-11(16)7-14)8-4-3-5-9(13-8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
WBXOGDARCSEVBF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)