Documenti fondamentali
722588
Sigma-Aldrich
Potassium 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-trifluoroborate
Sinonimo/i:
Potassium 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl-4-trifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11BF3KN2O
Peso molecolare:
258.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
120-130 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1cnn(c1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BF3N2O.K/c10-9(11,12)7-5-13-14(6-7)8-3-1-2-4-15-8;/h5-6,8H,1-4H2;/q-1;+1
BFCBDXMNLWLVRE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)