Documenti fondamentali
721719
Sigma-Aldrich
3-Bromopiperidine hydrobromide
Scegli un formato
1 G
64,00 €
64,00 €
Prezzo di listino128,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
64,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
64,00 €
Prezzo di listino128,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
275-285 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1CNCCC1.Br
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
BFEXEPRPMXJTEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - Not applicable
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)