Documenti
720798
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
277-283 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1ncc2ccc(cc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-8-4-7(9(12)13)3-2-6(8)5-10-11/h2-5,12-13H,1H3
OMVQAWCHQBKZCF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3