Documenti fondamentali
720534
Sigma-Aldrich
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4HClN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
52-57 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4HClN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H
BAFLVXULMMAKMM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)