Documenti fondamentali
720003
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-3-iodo-5-pyridinamine, 6-Chloro-5-iodo-3-pyridinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4ClIN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
115-125 °C
Stringa SMILE
Nc1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H4ClIN2/c6-5-4(7)1-3(8)2-9-5/h1-2H,8H2
QLJRHAUYZGWXDE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)