Documenti
719692
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecene-1-thiol
97%
Sinonimo/i:
Oleyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH2CH=CHCH2(CH2)6CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Densità
0.852 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCS
InChI
1S/C18H36S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
LJLJPBMSWIYGOA-KTKRTIGZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup