Key Documents
719609
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(tributylstannyl)pyridine
Sinonimo/i:
2-(Tributylstannyl)-6-chloropyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H30ClNSn
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Densità
1.191 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3ClN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
SRBYIFPGENOZFS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - closed cup