71915
Sodium 1-propanethiolate
technical, ≥95% (RT)
Sinonimo/i:
1-Propanethiol sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (RT)
Forma fisica
crystals
Stringa SMILE
CCCS[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges