718394
6-Chloro-2,4-diamino-1,3,5-triazine-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>320 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
N[13c]1n[13c](N)n[13c](Cl)n1
InChI
1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
FVFVNNKYKYZTJU-VMIGTVKRSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3