Documenti fondamentali
718327
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoate
95%
Sinonimo/i:
5-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
42-46 °C
Gruppo funzionale
ester
ketone
sulfone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)CCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H18O5S/c1-3-19-14(16)10-12(15)8-9-20(17,18)13-6-4-11(2)5-7-13/h4-7H,3,8-10H2,1-2H3
APRUPJUUTCSBAE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-oxopentanoate can be used as a reactant to prepare:
  • Ethyl 3-oxopent-4-enoate (Nazarov′s reagent) via base-induced β-elimination reaction. Nazarov′s reagent can be employed as an anulating agent in Robinson annulation of cyclic β-diketones and cycloalkanones.
  • γ-pyrones via triflic anhydride-mediated electrophilic condensation reaction.
Reactant for:
  • Preparation of the Nazarov reagent via base-induced ß-elimination reaction
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ethyl 5-[(4-Methylphenyl) sulfonyl]-3-Oxopentanoate: A Bench-Stable Synthon for Ethyl 3-Oxopent-4-enoate (Nazarov?s Reagent)
Benetti S, et al.
Synlett, 2008(17), 2609-2612 (2008)
Direct synthesis of γ-pyrones by electrophilic condensation of β-ketoesters
Rodrigues CAB, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(3), 680-683 (2017)