Key Documents
718254
Sigma-Aldrich
Tris[μ-[(1,2-η:4,5-η)-(1E,4E)-1,5-bis(4-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one]]di-palladium
Sinonimo/i:
1,5-Bis(4-methoxyphenyl)-1,4-pentadien-3-one palladium complex
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H54O9Pd2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1095.87
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
138-145 °C
Stringa SMILE
[Pd].[Pd].COc1ccc(C\C=C(O)\C=C\c2ccc(OC)cc2)cc1.COc3ccc(C\C=C(O)\C=C\c4ccc(OC)cc4)cc3.COc5ccc(C\C=C(O)\C=C\c6ccc(OC)cc6)cc5
InChI
1S/3C19H20O3.2Pd/c3*1-21-18-11-5-15(6-12-18)3-9-17(20)10-4-16-7-13-19(22-2)14-8-16;;/h3*3,5-14,20H,4H2,1-2H3;;/b3*9-3+,17-10-;;
PJXCZUPYHVVMKT-XPVREBRCSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)